Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 86,60 |
5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 315,00 € 267,75 |
25 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 1.200,00 |
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
ClC6H4CH2CH(NH2)CO2CH3·HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
250.12
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
238-024-0
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
4-Chlor-DL-Phenylalanin-Methylester -hydrochlorid,
form
powder
Quality Segment
mp
186-189 °C (lit.)
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.COC(=O)C(N)Cc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C10H12ClNO2.ClH/c1-14-10(13)9(12)6-7-2-4-8(11)5-3-7;/h2-5,9H,6,12H2,1H3;1H
InChI key
GCBCWTWQAFLKJG-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... TPH1(7166), TPH2(121278)
General description
4-Chloro-DL-phenylalanine methyl ester hydrochloride stimulates glucose intolerance in pregnant mice. Studies have shown that 4-Chloro-DL-phenylalanine methyl ester hydrochloride is associated with cognitive defects in rodents.
Application
4-Chloro-DL-phenylalanine methyl ester hydrochloride has been used to induce 5-hydroxytryptamine (5-HT) depletion in rats.
Biochem/physiol Actions
Tryptophan hydroxylase inhibitor.
Tryptophan hydroxylase inhibitor. Crosses blood brain barrier better than p−chlorophenylalanine.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder | form solid | form - |
| Gene Information human ... TPH1(7166), TPH2(121278) | Gene Information - | Gene Information human ... TPH1(7166), TPH2(121278) | Gene Information - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. room temp | storage temp. 2-8°C |
| mp 186-189 °C (lit.) | mp 158-162 °C (lit.) | mp >240 °C (dec.) (lit.) | mp 159-163 °C (lit.) |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?