Merck
C3393
Chrysophenin
Synonym(e):
Direktgelb 12
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C30H26N4Na2O8S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
680.66
Colour Index Number:
24895
UNSPSC Code:
12171500
EC Number:
220-698-2
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
composition
Dye content, ~65%
SMILES string
[Na+].[Na+].CCOc1ccc(cc1)\N=N\c2ccc(\C=C\c3ccc(cc3S([O-])(=O)=O)\N=N\c4ccc(OCC)cc4)c(c2)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C30H28N4O8S2.2Na/c1-3-41-27-15-11-23(12-16-27)31-33-25-9-7-21(29(19-25)43(35,36)37)5-6-22-8-10-26(20-30(22)44(38,39)40)34-32-24-13-17-28(18-14-24)42-4-2;;/h5-20H,3-4H2,1-2H3,(H,35,36,37)(H,38,39,40);;/q;2*+1/p-2/b6-5+,33-31+,34-32+;;
InChI key
YQMJDPHTMKUEHG-RNVLWOMCSA-L
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)