Fortfahren mit
C3171
Dewar 35L accessories
aluminum cane with tube stops
Synonym(e):
9717089, cryo cane, cryogenic storage, dewar tube storage, tube holding cane
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
50 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 199,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.12
UNSPSC Code:
41103000
€ 199,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
packaging
pack of 50 ea
manufacturer/tradename
Worthington 9717089
diam. × L
1.2 cm × 29 cm
General description
Holds 5 tubes, each up to approx. 5 cm in height.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
R038452125BCHS120187
packaging
pack of 50 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
-
packaging
pk of 2
diam. × L
1.2 cm × 29 cm
diam. × L
-
diam. × L
-
diam. × L
-
manufacturer/tradename
Worthington 9717089
manufacturer/tradename
Worthington R036-9C34
manufacturer/tradename
BioControl Systems 52125, FLASH®
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS120187
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)