C3115
Kontrollprimer-Set für das Arabidopsis CBP20-Gen
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt enthält ein Primer-Set für das Arabidopsis-Haushaltsgen CBP20 (At5g44200). CBP20 kodiert ein Kernkappen-bindendes Protein. Es dient bei der RT-qPCR als interne Kontrolle bei der Expressionsanalyse eines beliebigen Arabidopsis-Gens.
Von unseren drei Kontrollprimer-Sets zur Genexpression von Arabidopsis wurde der CBP20-Kontrollprimer speziell als Kontrolle bei mäßig bis niedrig abundanten Genexpressionen entwickelt. Die anderen zwei Kontrollprimer der Produktreihe sind Ubiquitin (UBC, Produktcode C3240), das ebenfalls als Kontrolle bei mäßig bis niedrig abundanten Genexpressionen entwickelt wurde, und Aktin-2 (Produktcode C3615), das bei hoch abundanten Genexpressionen eingesetzt wird.
Von unseren drei Kontrollprimer-Sets zur Genexpression von Arabidopsis wurde der CBP20-Kontrollprimer speziell als Kontrolle bei mäßig bis niedrig abundanten Genexpressionen entwickelt. Die anderen zwei Kontrollprimer der Produktreihe sind Ubiquitin (UBC, Produktcode C3240), das ebenfalls als Kontrolle bei mäßig bis niedrig abundanten Genexpressionen entwickelt wurde, und Aktin-2 (Produktcode C3615), das bei hoch abundanten Genexpressionen eingesetzt wird.
Komponenten
Jedes Röhrchen enthält eine ausreichende Menge an Primer (vorwärts oder rückwärts) für 100 RT-PCR-Reaktionen (50 μL Reaktionsvolumen)
- Vorwärtsprimer (Tm = 68 °C auf Grundlage der prozentualen GC-Methode in 1 M Salz), 20 μM, in TE-Puffer, Produktcode C2740.)
- Rückwärtsprimer (Tm = 66 °C auf Grundlage der prozentualen GC-Methode in 1 M Salz), 20 μM, in TE-Puffer, Produktcode C2865.)
Eignung
Der Primer sollte bei -20 °C aufbewahrt werden. Primer sind bei -20 °C mindestens 1 Jahr lang stabil und können bis zu zehnmal eingefroren und aufgetaut werden.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Tatjana Trcek et al.
Molecular cell, 78(5), 941-950 (2020-05-29)
mRNAs enriched in membraneless condensates provide functional compartmentalization within cells. The mechanisms that recruit transcripts to condensates are under intense study; however, how mRNAs organize once they reach a granule remains poorly understood. Here, we report on a self-sorting mechanism