Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H5K3O7 · H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
324.41
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161700
EC Number:
231-905-0
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenassay
≥98% (GC)
Quality Segment
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
pH
8.0-9.5
solubility
H2O: 100 mg/mL, clear, colorless
SMILES string
O.[K+].[K+].[K+].OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H8O7.3K.H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;;;1H2/q;3*+1;/p-3
InChI key
PJAHUDTUZRZBKM-UHFFFAOYSA-K
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kaliumcitrat tribasisch Monohydrat
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| C3029-500G | 04061833485187 |