Merck
C3026
Sigma-Aldrich
Colicin E1 from Escherichia coli
lyophilized powder, 10,000-20,000 units/mg protein
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
Form
lyophilized powder
Spezifische Aktivität
10,000-20,000 units/mg protein
Zusammensetzung
Protein, ~30% Lowry
Lagertemp.
2-8°C
Verpackung
Package size based on protein content
Einheitendefinition
One unit per mL is the minimal concentration required to cause a zone of clearing on a lawn of E. coli ATCC9637 cells.
Angaben zur Herstellung
Prepared by a modification of the method of Schwartz, S. and Helinski, D., J. Biol. Chem., 246, 6318 (1971).
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)