Merck
C2916
Sigma-Aldrich
Citronensäure-1,5-14C2
aqueous solution
About This Item
Lineare Formel:
HOO14CCH2C[OH][COOH]CH214COOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
192.12
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Form
aqueous solution
Kennzeichnungsgrad
40-60 mCi per mmol
Massenverschiebung
M+4
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC(=O)C(O)(C[14C](O)=O)C[14C](O)=O
Verpackung
sealed ampule
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)