Merck
C2604
Compound 52
≥98.0%, powder
Synonym(e):
2-(2-Hydroxyethylamino)-6-(3-chloroanilino)-9-isopropylpurine, NG-52
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H19ClN6O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
346.81
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥98.0%
form
powder
color
white to off-white
solubility
methylene chloride: 50 mg/mL, clear, colorless
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)n1cnc2c(Nc3cccc(Cl)c3)nc(NCCO)nc12
Biochem/physiol Actions
2,6,9-substituted purine inhibitor of cyclin-dependent kinases.
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Muta. 2
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Wen-Liang Wang et al.
Acta pharmacologica Sinica, 42(4), 633-640 (2020-08-02)
Inhibition of glycolysis process has been an attractive approach for cancer treatment due to the evidence that tumor cells are more dependent on glycolysis rather than oxidative phosphorylation pathway. Preliminary evidence shows that inhibition of phosphoglycerate kinase 1 (PGK1) kinase