Über diesen Artikel
NACRES:
SB.52
UNSPSC Code:
12352200
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenTechnischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmaterial
high-density polyethylene filter, molded polypropylene
technique(s)
LPLC: suitable
Overall H
1.9 in.
capacity
0.5 mL
pore size
45-90 μm pore size
General description
Einweg.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| C2603-200EA | 04061833302057 |