Merck
C2502
Z-Leu-OH
viscous liquid
Synonym(e):
N-(Benzyloxycarbonyl)-L-leucin, N-(Benzyloxycarbonyl)-leucin, N-(Carbobenzoxy)-leucin, N-(Phenylmethoxy)-carbonyl-L-leucin, N-Carbobenzoxy-L-leucin, N-Carbobenzyloxy-L-leucin, N-Carboxy-L-leucin-N-benzylester, N-Cbz-L-leucin, Benzyloxycarbonyl-L-leucin, Benzyloxycarbonylleucin, Carbobenzoxyleucin, L-(Carbobenzyloxy)-leucin, L-N-(Benzyloxycarbonyl)-leucin, NSC 60039, Z-L-leucin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3)2CHCH2CH(NHCOOCH2C6H5)COOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
265.30
UNSPSC Code:
12352200
Beilstein/REAXYS Number:
1253861
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
viscous liquid
refractive index
n20/D 1.512 (lit.)
density
1 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)C[C@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C14H19NO4/c1-10(2)8-12(13(16)17)15-14(18)19-9-11-6-4-3-5-7-11/h3-7,10,12H,8-9H2,1-2H3,(H,15,18)(H,16,17)/t12-/m0/s1
InChI key
USPFMEKVPDBMCG-LBPRGKRZSA-N
Application
Reactant for:
  • Peptide-based preparation of potential antitumor agents
  • Preparation of cyclopropyl peptidomimetics
  • Peptide synthesis
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)