Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 69,60 |
25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 248,00 |
100 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 581,00 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352211
Assay:
≥99%
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenBiochem/physiol Actions
Involved in the action of phospholipase C on sphingomyelin.
Features and Benefits
This compound is featured on the Phospholipase D page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Other Notes
Contains primarily stearic and nervonic acids.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99% | assay ~95% | assay ≥98% (TLC) | assay ≥97% (TLC) |
| form powder | form powder | form lyophilized powder | form powder |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?