Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C7H12ClNO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
193.63
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
EC Number:
223-827-0
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenTechnischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenInChI key
LJRISAYPKJORFZ-UHFFFAOYSA-N
InChI
1S/C7H12ClNO3/c1-4(2)6(7(11)12)9-5(10)3-8/h4,6H,3H2,1-2H3,(H,9,10)(H,11,12)
SMILES string
CC(C)C(NC(=O)CCl)C(O)=O
assay
≥99.0% (TLC)
form
powder
color
white
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
N-Chloroacetyl-DL-valine is a racemic mixture of D and L enantiomers of N-chloroacetyl-valine. N-chloroacetyl-L-valine may be used to identify, differentiate and characterize unique N-acylamino acid racemase(s).
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
S Tokuyama et al.
Applied microbiology and biotechnology, 42(6), 853-859 (1995-03-01)
Thermostable N-acylamino acid racemase from Amycolatopsis sp. TS-1-60, a rare actinomycete strain selected for its ability to grow on agar plates incubated at 40 degrees C, was purified to homogeneity and characterized. The relative molecular mass (M(r)) of the native