Fortfahren mit
C2037
Cytochrom c aus Rinderherz
≥95% based on Mol. Wt. 12,327 basis
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 125,00
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 236,00
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 416,00
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 735,00
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.260,00
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 6.030,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
232-700-9
NACRES:
NA.61
MDL number:
Form:
powder or crystals
Assay:
≥95% based on Mol. Wt. 12,327 basis
Biological source:
bovine heart
Mol wt:
12327 Da
€ 125,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
bovine heart
Quality Segment
assay
≥95% based on Mol. Wt. 12,327 basis
form
powder or crystals
mol wt
12327 Da
technique(s)
cell based assay: suitable
suitability
suitable for molecular biology
UniProt accession no.
application(s)
cell analysis
storage temp.
−20°C
Gene Information
cow ... CYC1(512500)
General description
Cytochrom c ist ein Hämoprotein. Es ist zwischen den inneren und äußeren Membranen von Mitochondrien lokalisiert.
Application
Cytochrom c aus Rinderherzen wird wie folgt eingesetzt:
  • für die Cytochromoxidase-Färbung mittels Mausgehirngewebe[1]
  • als Komponente des Kontrollgemischs zur Beurteilung der Genauigkeit der Tandem-Massenspektromie bei der Identifizierung von Peptiden[2]
  • zur Untersuchung seiner Auswirkung auf die Stabilität, den Transport und die Retention von Pflanzenkohlen-Kolloiden (BCS) in gesättigten porösen Medien unter verschiedenen pH- und Ionenstärke(IS)-Bedingungen[3]
  • als Komponente der Färbelösung für den Nachweis der Cytochromoxidase-Aktivität in den Hirngewebeschnitten der Maus[1]
  • als Komponente des Assays zur Untersuchung der Fähigkeit als Superoxidfänger
  • als Komponente serumfreier DMEM-Medien zur Beurteilung der unspezifischen Reduktion von Cytochrom C in Astrozyten und HT-29-Zellen[4]
Biochem/physiol Actions
Cytochrom c ist ein wichtiger Vermittler von oxidativer Phosphorylierung. Es vermittelt den Elektronentransport zwischen Komplex III und Komplex IV der Atmungskette.
Cytochrom c wurde als wichtiger Vermittler in apoptotischen Signalwegen identifiziert. Die Freisetzung von mitochondrialem Cytochrom c in das Zytoplasma stimuliert die Apoptose und dient häufig als Indikator für den apoptotischen Prozess in der Zelle. Untersuchungen zur Wirkung von Paris Saponin I (PS I) auf das Wachstum humaner Magenkarzinomzellen (SGC7901-Zellen) zeigten erhöhtes zytoplasmatisches Cytochrom c. Daraus resultiert eine Hemmung der Proliferation in SGC7901-Zellen durch Einleitung der Mitochondrien-abhängigen Apoptose durch Cytochrom.
Cytochrom c ist aufgrund der bereiten Fluktuation innerhalb der Zelle zwischen Eisen(II) und Eisen(III) ein effizienter biologischer Elektronenträger. Es spielt eine wichtige Rolle bei der zellulären Oxidation in Pflanzen und Tieren. Es wird generell als ein Universalkatalysator der Atmung angesehen und bildet die essentielle Elektronenbrücke zwischen atembaren Substraten und Sauerstoff.
Cytochrom c ist aufgrund der bereiten Interkonversion von Eisen(II) zu Eisen(III) ein effizienter biologischer Elektronenträger. Es spielt eine wichtige Rolle bei der zellulären Oxidation in Pflanzen und Tieren. Es wird generell als ein Universalglied in der Atmungskette angesehen und bildet die essentielle Elektronenbrücke zwischen atembaren Substraten und Sauerstoff.
Preparation Note
Hergestellt unter Verwendung von TCA.
Other Notes
Für weitere Informationen sehen Sie cytochrome c and electron transport at www.sigma-aldrich.com/enzymeexplorer.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C3131C7752C8857
assay
≥95% based on Mol. Wt. 12,327 basis
assay
≥95% based on Mol. Wt. 12,327 basis
assay
≥95% (SDS-PAGE), ≥95% based on Mol. Wt. 12,384 basis
assay
-
biological source
bovine heart
biological source
bovine heart
biological source
horse heart
biological source
-
technique(s)
cell based assay: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
form
powder or crystals
form
powder
form
powder
form
solid
suitability
suitable for molecular biology
suitability
-
suitability
suitable for molecular biology
suitability
-
mol wt
12327 Da
mol wt
12327 Da
mol wt
12,384
mol wt
(M+H+) 12,361.96 Da by calculation
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cytochrom c aus Rinderherz
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)