Merck
C1754
Choline bromide
~99%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C5H14NO · Br
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
184.07
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
~99%
SMILES string
Br.C[N](C)(C)CCO
General description
Choline acetyltransferase substrate
Biochem/physiol Actions
Acyl group acceptor
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
188.6 °F - Solvent
flash_point_c
87 °C - Solvent
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)