Fortfahren mit
C160
CGP-42112A
synthetic, ≥95%, Angiotensin II receptor antagonist, solid
Synonym(e):
[Nα-(Nicotinoyl-L-tyrosyl)-Nε-(Nα-Z-L-arginyl)-L-lysyl]-L-histidyl-L-prolyl-L-isoleucin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 264,00
€ 224,40
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 943,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C52H69N13O11
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1052.18
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
8184948
Assay:
≥95%
Form:
solid
€ 224,40
Listenpreis€ 264,00Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
CGP-42112A, ≥95%, synthetic, solid
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥95%
form
solid
color
white
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC[C@H](C)[C@H](NC(=O)[C@@H]1CCCN1C(=O)[C@H](Cc2c[nH]cn2)NC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)OCc3ccccc3)NC(=O)[C@H](Cc4ccc(O)cc4)NC(=O)c5cccnc5)C(O)=O
InChI
1S/C52H69N13O11/c1-3-32(2)43(50(73)74)64-48(71)42-17-11-25-65(42)49(72)41(27-36-29-56-31-59-36)62-46(69)39(60-47(70)40(26-33-18-20-37(66)21-19-33)61-44(67)35-14-9-22-55-28-35)15-7-8-23-57-45(68)38(16-10-24-58-51(53)54)63-52(75)76-30-34-12-5-4-6-13-34/h4-6,9,12-14,18-22,28-29,31-32,38-43,66H,3,7-8,10-11,15-17,23-27,30H2,1-2H3,(H,56,59)(H,57,68)(H,60,70)(H,61,67)(H,62,69)(H,63,75)(H,64,71)(H,73,74)(H4,53,54,58)/t32-,38-,39-,40-,41-,42-,43-/m0/s1
InChI key
UXGNARZDONUMMK-LRMQDCNJSA-N
Gene Information
human ... AGTR2(186)
rat ... AGTR2(11609)
Application
CGP-42112A has been used:
  • in the isolation of RNA from fibroblast-like synoviocytes from rheumatoid arthritis patients (RA-FLS)
  • to study its effects on the ERK2 phosphorylation in the cardiomyoblast cell line
  • as a stimulator of angiotensin II type 2 (AT2) receptor to study its effects on human regional hemodynamic responses mediated by AT2 receptors
Biochem/physiol Actions
CGP-42112A is a potent angiotensin II type 2 receptor (AT2R) agonist.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
S3672SML2988G7923
assay
≥95%
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
form
-
form
powder
form
lyophilized
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
color
white
color
-
color
white to off-white
color
white
Gene Information
human ... AGTR2(186)
rat ... AGTR2(11609)
Gene Information
human ... TACR1(6869)
mouse ... TACR1(21336)
rat ... TACR1(24807)
Gene Information
-
Gene Information
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)