Merck
C1378
N-Chloroacetyl-DL-phenylalanine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C11H12ClNO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
241.67
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
EC Number:
231-858-6
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(=O)C(Cc1ccccc1)NC(=O)CCl
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)