Merck
C1376
Z-β-Ala-OH
Synonym(e):
Z-β-alanin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C11H13NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
223.23
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
EC Number:
218-967-4
Beilstein/REAXYS Number:
1882542
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥98% (TLC)
form
powder
color
white
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)CCNC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C11H13NO4/c13-10(14)6-7-12-11(15)16-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5H,6-8H2,(H,12,15)(H,13,14)
InChI key
GEVGRLPYQJTKKS-UHFFFAOYSA-N
Application
N-Cbz-β-alanine is N-terminal Cbz protected β-alanine, homologous N-(benzyloxycarbonyl)-omega-amino acid, used in design studies for anticonvulsant drugs.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Chu-Biao Xue et al.
The Journal of organic chemistry, 67(3), 865-870 (2002-02-22)
Asymmetric syntheses of (2S,3S)-3-(tert-butoxycarbonyl)-2-piperidinecarboxylic acid (1b), (3R,4S)-4-(tert-butoxycarbonyl)-3-piperidinecarboxylic acid (2b), and their corresponding N-Boc and N-Cbz protected analogues 8a,b and 17a,b are described. Enantiomerically pure 1b has been synthesized in five steps starting from L-aspartic acid beta-tert-butyl ester. Tribenzylation of the
G K Scriba et al.
The Journal of pharmacy and pharmacology, 51(5), 549-553 (1999-07-20)
Glycine, which has weak anticonvulsant properties, has been shown to potentiate the activity of several antiepileptic drugs but not phenytoin. Recently, studies have shown that N-(benzyloxycarbonyl)glycine (Z-glycine) antagonized seizures more than glycine in addition to possessing activity in the maximal
Jiansheng Liu et al.
Biomaterials, 74, 64-76 (2015-10-09)
Despite optimal therapeutic regimen with currently available antiepileptic drugs (AEDs), approximately a third of epilepsy patients remain drug refractory. Region-specific overexpression of multidrug efflux transporters at the blood-brain barrier, such as P-glycoprotein (P-gp), might contribute to multidrug resistance (MDR) by