Merck
C134
Chlorpromazin -hydrochlorid
Synonym(e):
2-Chlor-10-(3-dimethylaminopropyl)-phenothiazin -hydrochlorid, CPZ, Largactil
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C17H19ClN2S · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
355.33
EC Number:
200-701-3
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3779989
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
format
neat
SMILES string
Cl[H].CN(C)CCCN1c2ccccc2Sc3ccc(Cl)cc13
InChI
1S/C17H19ClN2S.ClH/c1-19(2)10-5-11-20-14-6-3-4-7-16(14)21-17-9-8-13(18)12-15(17)20;/h3-4,6-9,12H,5,10-11H2,1-2H3;1H
InChI key
FBSMERQALIEGJT-UHFFFAOYSA-N
Application
Ersatz für Benzidin, o-Dianisid und o-Tolidin bei der Bestimmung von Mikromengen von Hämoglobin und Peroxidase.
Biochem/physiol Actions
Chlorpromazin zeigt zytotoxische und antiproliferative Aktivität gegen Leukämiezellen, beeinträchtigt jedoch die Lebensfähigkeit normaler Lymphozyten nicht.
Phenothiazin antipsychotisch; D2 Dopamin-Rezeptor-Antagonist, H1 Histamin-Rezeptor-Antagonist; hemmt Calmodulin-abhängige Stimulation zyklischer Nucleotid-Phosphodiesterase und der Stickstoffoxidsynthase.
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Rafaa Zeineddine et al.
Molecular neurodegeneration, 10, 57-57 (2015-11-02)
Amyotrophic Lateral Sclerosis is characterized by a focal onset of symptoms followed by a progressive spread of pathology that has been likened to transmission of infectious prions. Cell-to-cell transmission of SOD1 protein aggregates is dependent on fluid-phase endocytosis pathways, although
Rosanne Varkevisser et al.
Pflugers Archiv : European journal of physiology, 465(2), 247-259 (2012-11-30)
Drug-induced ion channel trafficking disturbance can cause cardiac arrhythmias. We showed that the antiprotozoic pentamidine decreased K(IR)2.x carried I(K1) current and that inhibiting protein degradation in the lysosome increased intracellular K(IR)2.1 levels. In this study, we aim to identify and
Jessica M D'Amico et al.
Journal of neurophysiology, 109(6), 1473-1484 (2012-12-12)
In animals, the recovery of motoneuron excitability in the months following a complete spinal cord injury is mediated, in part, by increases in constitutive serotonin (5-HT2) and norepinephrine (α1) receptor activity, which facilitates the reactivation of calcium-mediated persistent inward currents
Stephanie L MacAllister et al.
Canadian journal of physiology and pharmacology, 91(1), 56-63 (2013-02-02)
Chlorpromazine (CPZ), a member of the largest class of first-generation antipsychotic agents, is known to cause hepatotoxicity in the form of cholestasis and hepatocellular necrosis in some patients. The mechanism of CPZ hepatotoxicity is unclear, but is thought to result
Soon Young Shin et al.
Carcinogenesis, 34(9), 2080-2089 (2013-05-22)
2-Chloro-10-[3(-dimethylamino)propyl]phenothiazine mono hydrochloride (chlorpromazine; CPZ) is an antipsychotic agent that was originally developed to control psychotic disorders. The cytotoxic properties of the CPZ are well known, but its mechanism of action is poorly understood. In this study, we investigated the