Über diesen Artikel
biological source
rat
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
25C2, monoclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
antigen (full length) 59 kDa, antigen (subunit) 17 kDa
species reactivity
human
technique(s)
microarray: suitable, western blot: 5-10 μg/mL using a whole extract of cultured human acute T cell leukemia Jurkat cells
isotype
IgG2a
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... CASP10(843)
General description
Immunogen
Application
Biochem/physiol Actions
Disclaimer
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?