C-12260
Human Dermal Microvascular Endothelial Cells (HDMEC)
Juvenile foreskin, 500,000 proliferating cells
About This Item
Biologische Quelle
human foreskin (juvenile dermis)
Verpackung
pkg of 500,000 cells
Morphologie
( endothelial)
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
room temp
Allgemeine Beschreibung
Ursprung der Zelllinie
Anwendung
Qualität
Warnhinweis
Subkultur-Routine
Sonstige Hinweise
Empfohlene Produkte
Haftungsausschluss
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Protokolle
Cell culture protocol: the endothelial cell transwell migration and invasion assay used to study angiogenesis and cancer cell metastasis. Explore over 350 PromoCell products.
Zellkulturprotokoll: Transwell Migrations- und Invasionsassay für Endothelzellen zur Untersuchung der Angiogenese und der Metastasierung von Krebszellen. Mehr als 350 PromoCell-Produkte entdecken.
Verwandter Inhalt
Cell culture protocol: the endothelial tube formation assay to study angiogenesis using HUVECs and other endothelial cell types. Explore over 350 PromoCell products.