Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H6ClNO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
223.61
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
241-913-6
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenTechnischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenform
solid
color
tan
solubility
0.1 M NaOH: 13.7 mg/mL, DMSO: 14 mg/mL
SMILES string
OC(=O)c1cc(O)c2ccc(Cl)cc2n1
Gene Information
human ... GRIN1(2902)
Biochem/physiol Actions
Potent NMDA glutamate receptor antagonist; antagonizes the strychnine-insensitive glycine site of the NMDA receptor.
Potent NMDA glutamate receptor antagonist; antagonizes the strychnine-insensitive glycine site of the NMDA receptor; prevents neurodegeneration produced by quinolinic acid.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?