Fortfahren mit
C113040
DMT-dC(ac)-phosphoramidit
configured for MerMade
Synonym(e):
DMT-dC(ac)-amidit, N-acetyl-5′-O-[bis(4-methoxyphenyl)phenylmethyl]-2′-deoxycytidin, 3′-[2-cyanoethyl N,N-bis(1-methylethyl)phosphoramidit], N4-Acetyl-5′-O-(4,4′-dimethoxytrityl)-2′-deoxycytidin-3′-O-[O-(2-cyanoethyl)-N,N′-diisopropylphosphoramidit]
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
6 x 5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.510,00
6 x 10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 2.530,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C41H50N5O8P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
771.84
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (31P-NMR), ≥99.0% (reversed phase HPLC)
Biological source:
non-animal source (no BSE/TSE risk)
Form:
powder
Storage temp.:
-10 to -25°C
€ 1.510,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
non-animal source (no BSE/TSE risk)
Quality Segment
type
for DNA synthesis
product line
Proligo Reagents
assay
≥98% (31P-NMR), ≥99.0% (reversed phase HPLC)
form
powder
packaging
pkg of 6 × 10 g C113040-6x10G (8 oz Bottle 28-400)
technique(s)
oligo synthesis: suitable
color
white to off-white
λ
conforms (UV/VIS Identity)
compatibility
configured for MerMade
nucleoside profile
base: deoxycytidine
base protecting group: acetyl
2' protecting group: none
5' protecting group: DMT
deprotection: fast/standard
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
COc1ccc(cc1)C(OC[C@H]2O[C@H](C[C@@H]2OP(OCCC#N)N(C(C)C)C(C)C)N3C=CC(NC(C)=O)=NC3=O)(c4ccccc4)c5ccc(OC)cc5
InChI
1S/C41H50N5O8P/c1-28(2)46(29(3)4)55(52-25-11-23-42)54-36-26-39(45-24-22-38(43-30(5)47)44-40(45)48)53-37(36)27-51-41(31-12-9-8-10-13-31,32-14-18-34(49-6)19-15-32)33-16-20-35(50-7)21-17-33/h8-10,12-22,24,28-29,36-37,39H,11,25-27H2,1-7H3,(H,43,44,47,48)/t36-,37+,39+,55?/m0/s1
InChI key
MECWEBCHRKVTNV-RLWDVSNXSA-N
General description
DNA-Phosphoramidite von Proligo führen aufgrund ihrer hohen Kupplungseffizienz zu Oligonukleotiden mit hoher Ausbeute und hoher Qualität. Der Entschützungsschritt der automatisierten Oligonukleotidsynthese ist wesentlich für die Synthesedauer und die Qualität des Endprodukts. DMT-dC(ac)-Phosphoramidit ist ein acetylgeschütztes DNA-Phosphoramidit, das in der schnellen Entschützungschemie zum Einsatz kommt, um durch eine schnelle Synthese eine hohe Ausbeute hochreiner Oligonukleotide zu erhalten. Wesentliche Merkmale von dC(ac):
  • Ultraschnelle Entschützung: 10 Minuten bei 65 °C mit AMA-Reagens
  • Schlüsselkomponente bei der Oligonukleotidsynthese
  • Industriestandard für die schnelle Entschützungschemie
  • Ohne Veränderungen für AMA-Entschützungsverfahren einsetzbar
  • Gleichbleibend hohe Reinheit und Leistung über alle Chargen hinweg
  • Nach einem durch ISO 9001 zertifizierten Qualitätssystem hergestellt
  • Das Produkt gehört zu den MerMade-Synthesizern.
Packaging
C113040-6x5G ist in einer Flasche (8 oz/237 mL) mit einer Verschlusskappe des Typs 28-400 verpackt
C113040-6x10G ist in einer Flasche (8 oz/237 mL) mit einer Verschlusskappe des Typs 28-400 verpackt
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C113080C113050C113030
description
configured for MerMade
description
configured for PerkinElmer, configured for Polygen
description
configured for ABI
description
configured for ABI
biological source
non-animal source (no BSE/TSE risk)
biological source
non-animal source (no BSE/TSE risk)
biological source
non-animal source (no BSE/TSE risk)
biological source
non-animal source (no BSE/TSE risk)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
assay
≥98% (31P-NMR), ≥99.0% (reversed phase HPLC)
assay
≥98% (31P-NMR), ≥99.0% (reversed phase HPLC)
assay
≥98% (31P-NMR), ≥99.0% (reversed phase HPLC)
assay
≥98% (31P-NMR), ≥99.0% (reversed phase HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
color
white to off-white
color
white to off-white
color
white to off-white
color
white to off-white
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-10 to -25°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under DMT-dC(ac)-phosphoramidit
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)