Fortfahren mit
C113030
DMT-dC(ac)-phosphoramidit
configured for ABI
Synonym(e):
DMT-dC(ac)-amidit, N-acetyl-5′-O-[bis(4-methoxyphenyl)phenylmethyl]-2′-deoxycytidin, 3′-[2-cyanoethyl N,N-bis(1-methylethyl)phosphoramidit], N4-Acetyl-5′-O-(4,4′-dimethoxytrityl)-2′-deoxycytidin-3′-O-[O-(2-cyanoethyl)-N,N′-diisopropylphosphoramidit]
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 626,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.260,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C41H50N5O8P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
771.84
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (31P-NMR), ≥99.0% (reversed phase HPLC)
Biological source:
non-animal source (no BSE/TSE risk)
Form:
powder
Solubility:
water: insoluble
Storage temp.:
-10 to -25°C
€ 626,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
non-animal source (no BSE/TSE risk)
Quality Segment
type
for DNA synthesis
product line
Proligo Reagents
assay
≥98% (31P-NMR), ≥99.0% (reversed phase HPLC)
form
powder
technique(s)
oligo synthesis: suitable
color
white to off-white
solubility
water: insoluble
λ
conforms (UV/VIS Identity)
compatibility
configured for ABI
nucleoside profile
base: deoxycytidine
base protecting group: acetyl
2' protecting group: none
5' protecting group: DMT
deprotection: fast/standard
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
COc1ccc(cc1)C(OC[C@H]2O[C@H](C[C@@H]2OP(OCCC#N)N(C(C)C)C(C)C)N3C=CC(NC(C)=O)=NC3=O)(c4ccccc4)c5ccc(OC)cc5
InChI
1S/C41H50N5O8P/c1-28(2)46(29(3)4)55(52-25-11-23-42)54-36-26-39(45-24-22-38(43-30(5)47)44-40(45)48)53-37(36)27-51-41(31-12-9-8-10-13-31,32-14-18-34(49-6)19-15-32)33-16-20-35(50-7)21-17-33/h8-10,12-22,24,28-29,36-37,39H,11,25-27H2,1-7H3,(H,43,44,47,48)/t36-,37+,39+,55?/m0/s1
InChI key
MECWEBCHRKVTNV-RLWDVSNXSA-N
General description
DNA-Phosphoramidite von Proligo führen aufgrund ihrer hohen Kupplungseffizienz zu Oligonukleotiden mit hoher Ausbeute und hoher Qualität. Der Entschützungsschritt der automatisierten Oligonukleotidsynthese ist wesentlich für die Synthesedauer und die Qualität des Endprodukts. DMT-dC(ac)-Phosphoramidit ist ein acetylgeschütztes DNA-Phosphoramidit, das in der schnellen Entschützungschemie zum Einsatz kommt, um durch eine schnelle Synthese eine hohe Ausbeute hochreiner Oligonukleotide zu erhalten. Wesentliche Merkmale von dC(ac):
  • Ultraschnelle Entschützung: 10 Minuten bei 65 °C mit AMA-Reagens
  • Schlüsselkomponente bei der Oligonukleotidsynthese
  • Industriestandard für die schnelle Entschützungschemie
  • Ohne Veränderungen für AMA-Entschützungsverfahren einsetzbar
  • Gleichbleibend hohe Reinheit und Leistung über alle Chargen hinweg.
  • Hergestellt nach einem durch ISO 9001 zertifizierten Qualitätssystem
Das Produkt gehört zu den ABI-Synthesizern.
Legal Information
ABI is a trademark of Applera Corporation or its subsidiaries in the US and/or certain other countries
Still not finding the right product?
Explore all of our products under DMT-dC(ac)-phosphoramidit
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)