Fortfahren mit
C113000
DMT-dC(ac)-phosphoramidit
≥99.0% (reversed phase HPLC)
Synonym(e):
DMT-dC(ac)-amidit, N-acetyl-5′-O-[bis(4-methoxyphenyl)phenylmethyl]-2′-deoxycytidin, 3′-[2-cyanoethyl N,N-bis(1-methylethyl)phosphoramidit], N4-Acetyl-5′-O-(4,4′-dimethoxytrityl)-2′-deoxycytidin-3′-O-[O-(2-cyanoethyl)-N,N′-diisopropylphosphoramidit]
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
6 x 5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 531,00
6 x 10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 932,00
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.360,00
6 x 20 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.750,00
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 13.920,00
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 21.510,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C41H50N5O8P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
771.84
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (31P-NMR), ≥99.0% (reversed phase HPLC)
Biological source:
non-animal source (no BSE/TSE risk)
Form:
powder
Solubility:
water: insoluble
Storage temp.:
-10 to -25°C
€ 531,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
non-animal source (no BSE/TSE risk)
Quality Segment
type
for DNA synthesis
product line
Proligo Reagents
assay
≥98% (31P-NMR), ≥99.0% (reversed phase HPLC)
form
powder
mol wt
771.85 g/mol
packaging
pkg of 6 × 10 g C113000-6x10G (16 oz Bottle)
technique(s)
oligo synthesis: suitable
color
white to off-white
solubility
water: insoluble
λ
conforms (UV/VIS Identity)
nucleoside profile
base: deoxycytidine
base protecting group: acetyl
2' protecting group: none
5' protecting group: DMT
deprotection: fast/standard
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
COc1ccc(cc1)C(OC[C@H]2O[C@H](C[C@@H]2OP(OCCC#N)N(C(C)C)C(C)C)N3C=CC(NC(C)=O)=NC3=O)(c4ccccc4)c5ccc(OC)cc5
InChI
1S/C41H50N5O8P/c1-28(2)46(29(3)4)55(52-25-11-23-42)54-36-26-39(45-24-22-38(43-30(5)47)44-40(45)48)53-37(36)27-51-41(31-12-9-8-10-13-31,32-14-18-34(49-6)19-15-32)33-16-20-35(50-7)21-17-33/h8-10,12-22,24,28-29,36-37,39H,11,25-27H2,1-7H3,(H,43,44,47,48)/t36-,37+,39+,55?/m0/s1
InChI key
MECWEBCHRKVTNV-RLWDVSNXSA-N
General description
DNA-Phosphoramidite von Proligo führen aufgrund ihrer hohen Kupplungseffizienz zu Oligonukleotiden mit hoher Ausbeute und hoher Qualität. Der Entschützungsschritt der automatisierten Oligonukleotidsynthese ist wesentlich für die Synthesedauer und die Qualität des Endprodukts. DMT-dC(ac)-Phosphoramidit ist ein acetylgeschütztes DNA-Phosphoramidit, das in der schnellen Entschützungschemie zum Einsatz kommt, um durch eine schnelle Synthese eine hohe Ausbeute hochreiner Oligonukleotide zu erhalten. Das Produkt gehört zu den MerMade-Synthesizern.
Features and Benefits
Wesentliche Merkmale von dC(ac):
  • Ultraschnelle Entschützung: 10 Minuten bei 65 °C mit AMA-Reagens
  • Schlüsselkomponente bei der Oligonukleotidsynthese
  • Industriestandard für die schnelle Entschützungschemie
  • Ohne Veränderungen für AMA-Entschützungsverfahren einsetzbar
  • Gleichbleibend hohe Reinheit und Leistung über alle Chargen hinweg
  • Nach einem durch ISO 9001 zertifizierten Qualitätssystem hergestelltDas Produkt gehört zu den MerMade-Synthesizern.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C113080C113040C113050
description
≥99.0% (reversed phase HPLC)
description
configured for PerkinElmer, configured for Polygen
description
configured for MerMade
description
configured for ABI
biological source
non-animal source (no BSE/TSE risk)
biological source
non-animal source (no BSE/TSE risk)
biological source
non-animal source (no BSE/TSE risk)
biological source
non-animal source (no BSE/TSE risk)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (31P-NMR), ≥99.0% (reversed phase HPLC)
assay
≥98% (31P-NMR), ≥99.0% (reversed phase HPLC)
assay
≥98% (31P-NMR), ≥99.0% (reversed phase HPLC)
assay
≥98% (31P-NMR), ≥99.0% (reversed phase HPLC)
color
white to off-white
color
white to off-white
color
white to off-white
color
white to off-white
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-10 to -25°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under DMT-dC(ac)-phosphoramidit
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)