Merck
C1128
Sigma-Aldrich
N-Chloroacetyl-L-leucine
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H14ClNO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
207.65
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
SMILES String
CC(C)C[C@H](NC(=O)CCl)C(O)=O