Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 224,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H19ClN4O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
342.82
UNSPSC Code:
12352119
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Form:
solid
Quality level:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
Clozapin-N-Oxid,
form
solid
Quality Level
SMILES string
C[N+]1([O-])CCN(CC1)C2=Nc3cc(Cl)ccc3Nc4ccccc24
InChI
1S/C18H19ClN4O/c1-23(24)10-8-22(9-11-23)18-14-4-2-3-5-15(14)20-16-7-6-13(19)12-17(16)21-18/h2-7,12,20H,8-11H2,1H3
InChI key
OGUCZBIQSYYWEF-UHFFFAOYSA-N
General description
Clozapin-N-Oxid (CNO), inaktive Form des Arzneimittels Clozapin, aktiviert G-Protein-gekoppelte Rezeptoren (GPCR). CNO dient als synthetischer Ligand für den technisch entwickelten menschlichen Muskarinrezeptor. Nach seiner Metabolisierung treten Clozapin-ähnliche Wirkungen ein. Die Umwandlung von Clozapin zu CNO begünstigt dessen Passage durch die Blut-Gehirn-Schranke.
Application
Clozapin N-Oxid wurde verwendet:
- für die Aktivierung von menschlichem M4-Muskarin (hM4Di) im primären motorischen Kortex
- zur Einleitung einer chemogentischen Manipulation in-vivo und Beeinträchtigung der lokomotorischen Aktivität in Th-cre-transgenen Mäusen
- in einem Verhaltenstest bei Mäusen und für die Stimulation von (HEK293) Zellen
Biochem/physiol Actions
5-HT2-Serotoninrezeptor-Antagonist; Hauptmetabolit von Clozapin, der mittels HPLC überwacht werden kann.
5-HT2-Serotoninrezeptor-Antagonist; Hauptmetabolit von Clozapin.
Features and Benefits
Diese Verbindung ist ein wichtiges Produkt für die neurowissenschaftliche Forschung. Klicken Sie bitte hier, um weitere Produkte für die neurowissenschaftliche Forschung zu entdecken. Weitere Informationen über bioaktive kleine Moleküle für andere Forschungsbereiche finden Sie hier: sigma.com/discover-bsm.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 300 | Quality Level 200 |
signalword
Danger
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Artikel
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience
The DREADD agonist clozapine N-oxide (CNO) is reverse-metabolized to clozapine and produces clozapine-like interoceptive stimulus effects in rats and mice
Manvich DF, et al.
Scientific Reports, 8(1), 3840-3840 (2018)
Chemogenetic and optogenetic activation of galphas signaling in the basolateral amygdala induces acute and social anxiety-like states
Siuda ER, et al.
Neuropsychopharmacology, 41(8), 2011-2011 (2016)
Noelle C Anastasio et al.
Neuropsychopharmacology : official publication of the American College of Neuropsychopharmacology, 44(10), 1752-1761 (2019-04-20)
Food intake is essential for survival, but maladaptive patterns of intake, possibly encoded by a preexisting vulnerability coupled with the influence of environmental variables, can modify the reward value of food. Impulsivity, a predisposition toward rapid unplanned reactions to stimuli
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| C0832-5MG | 04061838445520 |