Fortfahren mit
C079500
Leere Synthesesäule
Colorless Body, configured for ABI 3900
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 177,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
12352200
€ 177,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
packaging
pkg of 1 × 100 ea
compatibility
configured for ABI 3900
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C079300C07940028404-U
description
Colorless Body, configured for ABI 3900
description
0.2μmol (Colourless Body)
description
1 μmol (Colorless Body)
description
O.D. × L 6.35 mm × 35 cm
compatibility
configured for ABI 3900
compatibility
configured for ABI, configured for PerkinElmer
compatibility
configured for ABI, configured for PerkinElmer
compatibility
for use with 6.35 mm unions
packaging
pkg of 1 × 100 ea
packaging
pkg of 1 × 100 ea
packaging
pkg of 1 × 100 ea
packaging
pk of 5
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Leere Synthesesäule
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)