Wichtige Dokumente
C0610
8-Chloroadenosine-3′,5′-cyclic monophosphorothioate, Rp-isomer
≥99% (HPLC)
Synonym(e):
Rp-8-Cl-cAMPS
About This Item
Qualitätsniveau
Assay
≥99% (HPLC)
Form
solid
Verpackung
vial of 5 μmol
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
Nc1ncnc2n([C@@H]3O[C@@H]4CO[P@@](S)(=O)O[C@H]4[C@H]3O)c(Cl)nc12
InChI
1S/C10H11ClN5O5PS/c11-10-15-4-7(12)13-2-14-8(4)16(10)9-5(17)6-3(20-9)1-19-22(18,23)21-6/h2-3,5-6,9,17H,1H2,(H,18,23)(H2,12,13,14)/t3-,5-,6-,9-,22-/m1/s1
InChIKey
PJAHPRNGOHUYQD-KVBUDSETSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)