Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C9H13N3O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
243.22
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenform
aqueous solution
extent of labeling
40-60 mCi per mmol
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
NC1=NC(=O)N(C=C1)C2OC(CO)C(O)C2O
Packaging
serum bottle
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?