Merck
C0163
Cholesteryldodecanat
≥98% (HPLC; detection at 205 nm)
Synonym(e):
3β-Hydroxy-5-cholestene 3-dodecanoate, 5-Cholesten-3β-ol 3-dodecanoate, Cholesteryl laurate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C39H68O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
568.96
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
EC Number:
217-613-6
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥98% (HPLC; detection at 205 nm)
suitability
suitable for HPLC marker
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)CCC[C@@H](C)[C@]1([H])[C@@]2(C)CC[C@@]3([H])[C@@]([C@]2([H])CC1)([H])CC=C4C[C@@H](OC(CCCCCCCCCCC)=O)CC[C@@]43C
InChI
1S/C39H68O2/c1-7-8-9-10-11-12-13-14-15-19-37(40)41-32-24-26-38(5)31(28-32)20-21-33-35-23-22-34(30(4)18-16-17-29(2)3)39(35,6)27-25-36(33)38/h20,29-30,32-36H,7-19,21-28H2,1-6H3
InChI key
RMLFYKFCGMSLTB-UHFFFAOYSA-N
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Alexander D Dergunov et al.
Archives of biochemistry and biophysics, 564, 211-218 (2014-12-03)
The transfer of cholesteryl ester by recombinant cholesteryl ester transfer protein (CETP) between reconstituted discoidal high-density lipoprotein (rHDL) was studied. Particles contained apolipoprotein A-I, unsaturated POPC or saturated DPPC and cholesteryl ester as cholesteryl 1-pyrenedecanoate (CPD) or cholesteryl laurate (CL)