Merck
BR29964
BRAND® BLAUBRAND® bulb pipette with serialized numbers, calibrated to deliver (TD, EX)
capacity 20 mL, one mark
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41121510
Capacity:
20 mL
Material:
AR-Glass
Packaging:
pkg of 12 ea
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
AR-Glass
packaging
pkg of 12 ea
manufacturer/tradename
BRAND 27452
capacity
20 mL
General description
All BLAUBRAND bulb pipettes are supplied with a batch number and an accompanying batch certificate in the original packaging.According to DIN EN ISO 648.
Legal Information
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)