BR27466
BRAND® BLAUBRAND® graduated pipette with serialized numbers, calibrated to deliver (TD, EX) type 3 (zero on top)
capacity 50 mL, type 3 (zero on top), subdivision, 0.5 mL, suitable for cotton plugs
About This Item
Materialien
AR-Glass
Leistungsmerkmale
graduation
subdivision 0.5 mL
according to DIN 12 697
supplementary to DIN range
Verpackung
pkg of 12 ea
Hersteller/Markenname
BRAND 27452
Messbereich
accuracy: 0.05 mL
Kapazität
50 mL
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)