Fortfahren mit
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 149,00 € 134,10 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.12
UNSPSC Code:
41103000
Manufacturer/tradename:
Bel-Art M16807-2002
Material:
black , round
Packaging:
pack of 1 ea
€ 134,10
Listenpreis€ 149,00Sparen Sie 10%Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmaterial
black , round
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Bel-Art M16807-2002
capacity
2.5 L
General description
The new design of the Magic Touch 2 ice pans and ice buckets has improved durability and performance. With superior insulation properties, and chemical resistance, these ice pans can be used with ice, dry ice, dry ice-salt, solvent slurries or liquid nitrogen. The non-sweating closed cell won′t absorb moisture or odors, and the pan is virtually unbreakable under normal use conditions.
Features and Benefits
- Snug fitting lids for additional insulation and protection
- Expanded urethane is lightweight for easy transport
- Fill line indicators
- Built-in spouts to pour of unwanted liquid
- Raised edges for ease in carrying
- Lightly textured non-slip finish
- Stackable
Legal Information
Magic Touch 2 is a trademark of Bel-Art Products, a division of SP
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename Bel-Art M16807-2002 | manufacturer/tradename Bel-Art M16807-2001 | manufacturer/tradename Bel-Art M16807-2003 | manufacturer/tradename Bel-Art M16807-2004 |
| material black , round | material blue , round | material red , round | material green , round |
| capacity 2.5 L | capacity 2.5 L | capacity 2.5 L | capacity 2.5 L |
| packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Magic Touch 2™ ice bucket with lid
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?