Merck
B9760
Boc-Ile-Glu-Gly-Arg-7-amido-4-methylcoumarin hydrochloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C34H50N8O10 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
767.27
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.CCC(C)C(NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)NC(CCC(O)=O)C(=O)NCC(=O)NC(CCCNC(N)=N)C(=O)Nc1ccc2C(C)=CC(=O)Oc2c1
InChI
1S/C34H50N8O10.ClH/c1-7-18(2)28(42-33(50)52-34(4,5)6)31(49)41-23(12-13-26(44)45)29(47)38-17-25(43)40-22(9-8-14-37-32(35)36)30(48)39-20-10-11-21-19(3)15-27(46)51-24(21)16-20;/h10-11,15-16,18,22-23,28H,7-9,12-14,17H2,1-6H3,(H,38,47)(H,39,48)(H,40,43)(H,41,49)(H,42,50)(H,44,45)(H4,35,36,37);1H
InChI key
CTKOXUOHQOJPNV-UHFFFAOYSA-N
General description
A sensitive and specific fluorogenic substrate for factor Xa.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
T Morita et al.
Journal of biochemistry, 82(5), 1495-1498 (1977-11-01)
Twenty peptide-4-methylcoumarin amides (MCA) were newly synthesized and tested as possible substrates for alpha-thrombin, factor Xa, kallikreins, urokinase, and plasmin. These fluorogenic peptides contained arginine-MCA as the carboxyl-terminus. Release of 7-amino-4-methylcoumarin was determined fluorometrically. Of these peptides, the following were
Assay of coagulation proteases using peptide chromogenic and fluorogenic substrates.
R Lottenberg et al.
Methods in enzymology, 80 Pt C, 341-361 (1981-01-01)