Fortfahren mit
B9636
S-Benzoylthiamine O-monophosphate
Synonym(e):
Benfotiamine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 76,30
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C19H23N4O6PS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
466.45
NACRES:
NA.79
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
EC Number:
245-013-4
MDL number:
€ 76,30
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥98% (TLC)
Quality Segment
form
powder or crystals
color
white to off-white
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cc1ncc(CN(C=O)\C(C)=C(/CCOP(O)(O)=O)SC(=O)c2ccccc2)c(N)n1
InChI
1S/C19H23N4O6PS/c1-13(23(12-24)11-16-10-21-14(2)22-18(16)20)17(8-9-29-30(26,27)28)31-19(25)15-6-4-3-5-7-15/h3-7,10,12H,8-9,11H2,1-2H3,(H2,20,21,22)(H2,26,27,28)/b17-13+
InChI key
BTNNPSLJPBRMLZ-GHRIWEEISA-N
General description
S-Benzoylthiamine O-monophosphate (Benfotiamine) is an amphiphilic S-acyl thiamine derivative. It is a lipid-soluble vitamin. Benfotiamine contains a thiazole ring. Benfotiamine has a greater bioavailability than thiamine.
Application
S-Benzoylthiamine O-monophosphate has been used to determine its effect on ischemia and reperfusion in skeletal muscles of rat.
Biochem/physiol Actions
S-Benzoylthiamine O-monophosphate (Benfotiamine) is a therapeutic agent. It helps in the prevention of diabetic complications such as, retinopathy, neuropathy and nephropathy. Benfotiamine inhibits the synthesis of glycation end products (AGEs) in diabetes. Benfotiamine is considered as a nutraceutical product for the prevention of diabetic neuropathy.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SMB00294F6750T4625
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
70-79% (fluorimetric)
assay
≥99% (HPLC)
form
powder or crystals
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
color
white to off-white
color
white to off-white
color
-
color
white
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)