Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H17NO6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
367.35
EC Number:
207-619-7
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
98786
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenTechnischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenInChI
1S/C20H17NO6/c1-21-5-4-10-6-14-15(25-8-24-14)7-12(10)17(21)18-11-2-3-13-19(26-9-23-13)16(11)20(22)27-18/h2-3,6-7,17-18H,4-5,8-9H2,1H3/t17-,18+/m0/s1
InChI key
IYGYMKDQCDOMRE-ZWKOTPCHSA-N
SMILES string
[H][C@]1(OC(=O)c2c3OCOc3ccc12)[C@@]4([H])N(C)CCc5cc6OCOc6cc45
form
crystalline
color
off-white
storage temp.
2-8°C
Suchen Sie nach ähnlichen Produkten? Aufrufen Leitfaden zum Produktvergleich
Biochem/physiol Actions
GABAA-Rezeptor-Antagonist
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.
Verwandter Inhalt
Product Information Sheet
Unser Team von Wissenschaftlern verfügt über Erfahrung in allen Forschungsbereichen einschließlich Life Science, Materialwissenschaften, chemischer Synthese, Chromatographie, Analytik und vielen mehr..
Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung