Merck
B7753
4-Amino-benzoesäure-butylester
Synonym(e):
Butyl-4-amino-benzoat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
H2NC6H4CO2(CH2)3CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
193.24
EC Number:
202-317-1
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1211465
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
bp
174 °C/8 mmHg (lit.)
mp
57-58 °C (lit.)
SMILES string
CCCCOC(=O)c1ccc(N)cc1
InChI
1S/C11H15NO2/c1-2-3-8-14-11(13)9-4-6-10(12)7-5-9/h4-7H,2-3,8,12H2,1H3
InChI key
IUWVALYLNVXWKX-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Hye Joo Kim et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 21(24), 7363-7366 (2011-11-02)
As the primary step for 'drug repositioning', we evaluated the effect of 2000 drugs and drug candidates on the commitment of bi-potential mesenchymal precursor C2C12 cells into osteoblasts in the presence of bone morphogenetic protein (BMP)-2 and found that butamben
Alfonso Pérez-Garrido et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 17(2), 896-904 (2008-12-06)
This paper reports a QSAR study for predicting the complexation of a large and heterogeneous variety of substances (233 organic compounds) with beta-cyclodextrins (beta-CDs). Several different theoretical molecular descriptors, calculated solely from the molecular structure of the compounds under investigation