Merck
B7376
H-Lys(Boc)-OH
Synonym(e):
Nε-Boc-L-lysin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3)3COCONH(CH2)4CH(NH2)COOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
246.30
UNSPSC Code:
12352200
Beilstein/REAXYS Number:
2417626
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
mp
250 °C (dec.) (lit.)
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)NCCCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C11H22N2O4/c1-11(2,3)17-10(16)13-7-5-4-6-8(12)9(14)15/h8H,4-7,12H2,1-3H3,(H,13,16)(H,14,15)/t8-/m0/s1
InChI key
VVQIIIAZJXTLRE-QMMMGPOBSA-N
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)