Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
0.2 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 226,00 € 192,10 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Clone:
-
Species reactivity:
-
Application:
—
Citations:
1
€ 192,10
Listenpreis€ 226,00Sparen Sie 15%Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenform
solution
Quality Segment
concentration
5 mg/mL in SDS-PAGE loading buffer
suitability
suitable for positive control in immunoblotting techniques
storage temp.
−20°C
Application
Control for Immunoblotting (recommended use: 5 μl (25 μg) per gel lane)
Other Notes
Whole tissue extract of rat brain.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form solution | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| concentration 5 mg/mL in SDS-PAGE loading buffer | concentration - | concentration - | concentration - |
| suitability suitable for positive control in immunoblotting techniques | suitability - | suitability - | suitability - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?