Fortfahren mit
67060
Methylgrün
zinc chloride salt, suitable for microscopy
Synonym(e):
Ethylgrün
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 260,00
50 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.040,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C27H35BrClN3 · ZnCl2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
653.24
EC Number:
230-415-4
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
MDL number:
Colour Index Number:
42590
Beilstein/REAXYS Number:
3914106
€ 260,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
powder
technique(s)
titration: suitable
pH
0.2-1.8, yellow to blue
mp
>300 °C (lit.)
solubility
water: 0.01 g/10 mL, blue to very deep blue
εmax
≥900 at 624-634 nm in water
suitability
suitable for microscopy
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[Cl-].[Br-].Cl[Zn]Cl.CC[N+](C)(C)c1ccc(cc1)\C(c2ccc(cc2)N(C)C)=C3/C=C\C(C=C3)=[N+](\C)C
InChI
1S/C27H35N3.BrH.3ClH.Zn/c1-8-30(6,7)26-19-13-23(14-20-26)27(21-9-15-24(16-10-21)28(2)3)22-11-17-25(18-12-22)29(4)5;;;;;/h9-20H,8H2,1-7H3;4*1H;/q+2;;;;;+2/p-4
InChI key
RRKSQWOQZFIQKW-UHFFFAOYSA-J
Application
Methyl green has been used in the histological staining of ovaries. It has also been used as a counterstain in various cells.
Biochem/physiol Actions
Marker dye for DNA in acid and neutral media. Binds selectively to AT-rich regions of native DNA[1]
Analysis Note
Material kann ein Gemisch aus Monobrommonochlor- und Dichlor-Zinn-chloridsalzen sein
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
B40147055095290
suitability
suitable for microscopy
suitability
-
suitability
suitable for microscopy, suitable for suitability for complexometry
suitability
suitable for microscopy
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder or crystals
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
solubility
water: 0.01 g/10 mL, blue to very deep blue
solubility
H2O: 1 mg/mL, blue
solubility
methanol: 0.01 g/10 mL
solubility
water: 0.01 g/10 mL, blue to very deep blue
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methylgrün
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)