B6651
Brain Natriuretic Peptide-32 Porcine
≥97% (HPLC)
Synonym(e):
BNP-32
About This Item
Assay
≥97% (HPLC)
Zusammensetzung
Peptide content, ~70%
UniProt-Hinterlegungsnummer
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CC[C@H](C)[C@@H]1NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@H](CC(O)=O)NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)CNC(=O)[C@H](Cc2ccccc2)NC(=O)[C@H](CSSC[C@H](NC(=O)CNC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)CNC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H](CO)NC(=O)CNC1=O)C(=O)N[C@@H](CC(N)=O)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)N[C@@H](Cc3ccc(O)cc3)C(O)=O)NC(=O)CNC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@H](CC(O)=O)NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@H](CCSC)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](CCCCN)NC(=O)[C@@H]4CCCN4C(=O)[C@@H](N)CO)[C@@H](C)O
Angaben zum Gen
pig ... BNP(396844)
Amino Acid Sequence
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable