Fortfahren mit
B6404
BCIP®/NBT-Lösung, vorgemischt
BCIP®/NBT solution, premixed
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 156,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
41105333
€ 156,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
liquid
Quality Segment
General description
Substrat für die Visualisierung alkalischer Phosphatase-Konjugate in Western-Blotting.
Application
Vorgemischte BCIP/NBT-Lösung wird wie folgt verwendet:
  • als Substrat zur Entwicklung von Dot Blots
  • als Substrat zur Erkennung alkalischer Phosphatase in der immunhistochemischen Analyse
  • zur Erkennung spezifischer Immunkomplexe in der Western-Blot-Analyse
Other Notes
0.48 mM NBT, 0.56 mM BCIP, 10 mM Tris und 59.3 mM MgCl2, pH ca. 9.2
Legal Information
BCIP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
7209111681451001B1911
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
300
form
liquid
form
liquid
form
solution
form
liquid
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review