Merck
B6383
9-Borabicyclo[3.3.1]nonandimer
Synonym(e):
9-BBN
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H30B2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
244.03
UNSPSC Code:
12352200
Beilstein/REAXYS Number:
605509
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
mp
150-152 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C1C[C@H]2CCC[C@@H](C1)B2B3[C@H]4CCC[C@@H]3CCC4
InChI
1S/C16H28B2/c1-5-13-7-2-8-14(6-1)17(13)18-15-9-3-10-16(18)12-4-11-15/h13-16H,1-12H2/t13-,14+,15-,16+
InChI key
IYDIZBOKVLHCQZ-GEEKYZPCSA-N
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
supp_hazards
Lagerklasse
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3 - Water-react. 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)