Merck
B5806
BM-531
≥97% (HPLC), solid
Synonym(e):
N-tert-Butyl-N′-[(2-cyclohexylamino-5-nitrobenzene)sulfonyl]urea
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C17H26N4O5S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
398.48
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥97% (HPLC)
form
solid
color
light yellow
mp
147-149 °C (lit.)
solubility
DMSO: soluble >22 mg/mL, H2O: insoluble
SMILES string
CC(C)(C)NC(=O)NS(=O)(=O)c1cc(ccc1NC2CCCCC2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C17H26N4O5S/c1-17(2,3)19-16(22)20-27(25,26)15-11-13(21(23)24)9-10-14(15)18-12-7-5-4-6-8-12/h9-12,18H,4-8H2,1-3H3,(H2,19,20,22)
InChI key
LBAPYVMLNHDSLS-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... TBXA2R(6915)
Biochem/physiol Actions
Thromboxane A2 receptor antagonist and thromboxane synthase inhibitor.
Legal Information
Sold under exclusive license from the University of Liège.
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Jianjiang Fu et al.
Phytomedicine : international journal of phytotherapy and phytopharmacology, 36, 273-282 (2017-11-22)
Platelet activation and subsequent accumulation at sites of vascular injury perform a central role in thrombus formation, which is believed to be the trigger of several cardiovascular diseases, such as atherosclerosis, myocardial infarction and strokes. In this sense, the search