Merck
B5765
O-tert.-Butylhydroxylamin -hydrochlorid
≥99%
Synonym(e):
2-Aminooxy-2-methylpropane hydrochloride, O-(1,1-Dimethylethyl)hydroxylamine hydrochloride, tert-Butoxyamine hydrochloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3)3CONH2 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
125.60
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
254-590-1
Beilstein/REAXYS Number:
3668106
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
assay
≥99%
form
powder
SMILES string
Cl.CC(C)(C)ON
InChI
1S/C4H11NO.ClH/c1-4(2,3)6-5;/h5H2,1-3H3;1H
InChI key
ZBDXGNXNXXPKJI-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant involved in synthesis of biologically active molecules including:
  • CGS 25966 derivatives for use as MMP inhibitors
  • Imidazolidinedione derivatives for use as antimalarial treatments
  • Pyrimidine ribonucleotide analogs as P2Y6 receptor agonists
  • Rab proteins for isoprenylation and geranylgeranylation inhibition
Reactant involved in:
  • Synthesis of N-(arylethyl)-O-tert-butylhydroxamates for use as Weinreb amide equivalents
  • Double allylic alkylation of indole-2-hydroxamates
  • SN2 substitution reactions at amide nitrogens
  • Photocycloaddition to C=N bonds for synthesis of 1,3-diazepines
pictograms
Flame
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Sol. 2
Lagerklasse
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)