Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352200
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenassay
≥97% (HPLC)
storage temp.
−20°C
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
M S Araujo-Viel et al.
Hoppe-Seyler's Zeitschrift fur physiologische Chemie, 362(3), 337-345 (1981-03-01)
The synthetic tridecapeptide Gly-Leu-Met-Lys-Arg-Pro-Pro-Gly-Phe-Ser-Pro-Phe-Arg was used as a model substrate for horse urinary and porcine pancreatic kallikreins. The Met-Lys bond is hydrolyzed selectively by both enzymes. Oxidation of the methionine residue to sulfoxide made the peptide resistant to both kallikreins.
Elliot, D.F. and Lewis, G.P.
Journal of Biochemistry, 95, 437-437 (1965)