Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C13H12N2 · C2H2O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
286.28
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenTechnischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenform
solid
solubility
H2O: ≤8 mg/mL
SMILES string
OC(=O)C(O)=O.c1ccc2cc(ccc2c1)-c3ncc[nH]3
InChI
1S/C13H10N2.C2H2O4/c1-2-4-11-9-12(6-5-10(11)3-1)13-14-7-8-15-13;3-1(4)2(5)6/h1-9H,(H,14,15);(H,3,4)(H,5,6)
InChI key
RIKYOUPROWKIIF-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
I2 imidazoline receptor agonist; has high affinity and selectivity for I2 imidazoline receptors over α-adrenoceptors.
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
M Pigini et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 5(5), 833-841 (1997-05-01)
The observation that all the attempts to characterize imidazoline (I) receptors have been carried out with non-selective or poorly selective ligands prompted us to undertaken research aimed at developing selective ligand(s). In previous work using, as a starting point, cirazoline
H Greney et al.
Molecular pharmacology, 57(6), 1142-1151 (2000-05-29)
Clonidine and benazoline are two structurally related imidazolines. Whereas clonidine binds both to alpha(2)-adrenoceptors (alpha(2)R) and to I(1) imidazoline receptors (I(1)R), benazoline showed a high selectivity for imidazoline receptors. Although the alpha(2)R are negatively coupled to adenylate cyclase, no effect