Fortfahren mit
14370
Bilirubin
purum, ≥95.0% (UV)
Synonym(e):
Bile pigment, Hemetoidin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C33H36N4O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
584.66
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
211-239-7
Beilstein/REAXYS Number:
74376
MDL number:
Assay:
≥95.0% (UV)
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
purum
Quality Segment
assay
≥95.0% (UV)
form
powder
ign. residue
≤0.5%
SMILES string
CC1=C(C=C)\C(NC1=O)=C\c2[nH]c(Cc3[nH]c(\C=C4/NC(=O)C(C=C)=C4C)c(C)c3CCC(O)=O)c(CCC(O)=O)c2C
InChI
1S/C33H36N4O6/c1-7-20-19(6)32(42)37-27(20)14-25-18(5)23(10-12-31(40)41)29(35-25)15-28-22(9-11-30(38)39)17(4)24(34-28)13-26-16(3)21(8-2)33(43)36-26/h7-8,13-14,34-35H,1-2,9-12,15H2,3-6H3,(H,36,43)(H,37,42)(H,38,39)(H,40,41)/b26-13-,27-14-
InChI key
BPYKTIZUTYGOLE-IFADSCNNSA-N
General description
Bilirubin, ein Endprodukt des Häm-Katabolismus, entsteht infolge der Reduktion seiner Stoffwechselvorstufe Biliverdin durch die Wirkung des Enzyms Biliverdin-Reduktase.[1]
Application
Bilirubin wird als störende Substanz für In-vitro-Interferenz- und Stabilitätstests für Myoglobin, Kreatinkinase-MB (CK-MB) und Troponin-I verwendet[2]. Es wird auch als Störsubstanz zum Testen der Wirksamkeit des Heparin-Rot-Kits beim Nachweis verschiedener Heparine eingesetzt.[3]
Biochem/physiol Actions
Bilirubin ist ein aktiver oxidativer DNA-Spalter sowie ein wirksames Antioxidans und ein Hydroxylradikal-Löscher.[1] Dieses Gallenpigment hat sowohl antioxidative als auch toxische Eigenschaften.[1] Es ist ein natürlicher Hemmstoff der Proliferation von glatten Gefäßmuskelzellen (VSMCs).[4] Bei Einsatz als therapeutisches Mittel bei Lungen- und Gefäßerkrankungen zeigt es entzündungshemmende und proliferationshemmende Eigenschaften.[5][6] Bei einer Bilirubinkonzentration im Serum leicht über dem Normalwert wurde eine geringere Inzidenz von Herzerkrankungen festgestellt.[7] Es ist ein potenzielles Therapeutikum bei Herztransplantationen und T-Zell-vermittelten Immunerkrankungen.[7]
Weit über 99 % des Gesamtbilirubins wird als ein Konjugat mit Albumin transportiert. Abnorm hohe Bilirubinspiegel können schwere neurologische Schäden verursachen, leicht erhöhte Spiegel werden jedoch mit einem Schutz vor oxidativem Stress assoziiert.
Analysis Note
λmax. 453 nm, mol. Absorption >56100 (Chloroform)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
B41262011NIST916B
Bilirubin NIST®SRM®
NIST916B
Bilirubin
description
purum, ≥95.0% (UV)
description
≥98% (EmM/453 = 60), powder
description
Principal pigment of bile and one of the major end products of hemoglobin decomposition.
description
NIST®SRM®
form
powder
form
powder
form
solid
form
-
assay
≥95.0% (UV)
assay
≥98% (EmM/453 = 60)
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
-
grade
purum
grade
-
grade
-
grade
-
ign. residue
≤0.5%
ign. residue
-
ign. residue
-
ign. residue
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bilirubin
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. Is it Conjugated Bilirubin or Unconjugated Bilirubin?
    1 answer
    1. This product is the insoluble unconjugated bilirubin; it is not the soluble glucuronide-conjugated form.
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf