Merck
B3630
Behenyl behenate
Synonym(e):
Behenic acid behenyl ester
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C44H88O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
649.17
UNSPSC Code:
12352211
PubChem Substance ID:
EC Number:
241-646-5
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCOC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)