Fortfahren mit
B3563
Bifonazol
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
1-(p,α-Diphenylbenzyl)-imidazol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 53,40
€ 45,39
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C22H18N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
310.39
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
262-336-6
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 45,39
Listenpreis€ 53,40Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to off-white
solubility
DMSO: >10 mg/mL
originator
Bayer
storage temp.
room temp
SMILES string
c1ccc(cc1)C(c2ccc(cc2)-c3ccccc3)n4ccnc4
InChI
1S/C22H18N2/c1-3-7-18(8-4-1)19-11-13-21(14-12-19)22(24-16-15-23-17-24)20-9-5-2-6-10-20/h1-17,22H
InChI key
OCAPBUJLXMYKEJ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Bifonazol ein Imidazol-basiertes Antipilzmittel mit einem breiten Wirkspektrum gegen viele Pilze, Schimmel, Hefen und einige Gram-positive Bakterien. Bifonazol hemmt Ergosterol Biosynthetic Protein 28 und Cytochrom P450 2B4.
Bifonazole is used to treat several infections such as onychomycoses, otomycoses, erythrasma, psoriasis, sebopsoriasis, seborrhoeic dermatitis and rosacea.[1] Bifonazole is also used as an important drug to treat melanoma.
Features and Benefits
This compound was developed by Bayer. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PZ0015SML1495B5188
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
>98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
solubility
DMSO: >10 mg/mL
solubility
DMSO: >10 mg/mL
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
color
white to off-white
color
white to off-white
color
white to beige
color
white to off-white
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bifonazol
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)